Anti-DARC Mouse monoclonal antibody [clone: 7H31]
Fournisseur: United States Biological
USBID1065-50BEA 761 EUR InStock
USBID1065-50B
Anti-DARC Mouse monoclonal antibody [clone: 7H31]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 8-25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DARC (Duffy blood group, atypical chemokine receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 7H31
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité