Anti-DARPP32 Rabbit monoclonal antibody [clone: 7H17]
Fournisseur: United States Biological
USBID1075-07EA 554 EUR InStock
USBID1075-07
Anti-DARPP32 Rabbit monoclonal antibody [clone: 7H17]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: DARPP32
Clonality: monoclonal
Clone: 7H17
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité