Anti-DDB1 Mouse monoclonal antibody [clone: 6A63]
Fournisseur: United States Biological
USBID1575-01AEA 755 EUR InStock
USBID1575-01A
Anti-DDB1 Mouse monoclonal antibody [clone: 6A63]
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 5-10 ?g/reaction; Western Blot: 1-5 ?g/ml; ELISA: 0.1-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DDB1 (damage-specific DNA binding protein 1, 127kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A63
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité