Anti-DDX3X Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID1660-25AEA 688 EUR InStock
USBID1660-25A
Anti-DDX3X Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: DDX3X (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 3, X-linked)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité