Anti-DDX5 Mouse monoclonal antibody [clone: 8C102]
Fournisseur: United States Biological
USBID1660-40EA 405 EUR InStock
USBID1660-40
Anti-DDX5 Mouse monoclonal antibody [clone: 8C102]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.2-2?g/ml; Immunoprecipitation: 100-500 ?g/sample; Immunochemistry: 2-100 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DDX5 (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C102
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité