Anti-DDX6 Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2681]
Fournisseur: United States Biological
USBID1660-45CEA 522 EUR InStock
USBID1660-45C
Anti-DDX6 Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2681]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1. 5 ?g/ml; ELISA: 1 ?g/ml-3ng/ml; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: DDX6 (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 6)
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2681
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité