Anti-Delta-like 1 Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID2727-70EA 817 EUR InStock
USBID2727-70
Anti-Delta-like 1 Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2?g/ml; Flow Cytometry: 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Delta-like 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité