Anti-Delta-like 1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 9H109]
Fournisseur: United States Biological
USBID2727-70CEA 745 EUR InStock
USBID2727-70C
Anti-Delta-like 1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 9H109]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Delta-like 1
Clonality: monoclonal
Clone: 9H109
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité