Anti-Delta 4 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID2728-01DEA 561 EUR InStock
USBID2728-01D
Anti-Delta 4 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5-15 ?g/ml; ELISA: 1:3000-1:15000; Western Blot: 1:300-1:1500
Type: Primary
Antigen: Delta 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité