Anti-Dll-4 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID2731-08EA 425 EUR InStock
USBID2731-08
Anti-Dll-4 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:20000
Type: Primary
Antigen: Dll-4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité