Anti-Dengue Type 2 Mouse monoclonal antibody [clone: 5C36]
Fournisseur: United States Biological
USBID2800-14EA 608 EUR InStock
USBID2800-14
Anti-Dengue Type 2 Mouse monoclonal antibody [clone: 5C36]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Dengue Type 2
Clonality: monoclonal
Clone: 5C36
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité