Anti-Dephospho-CoA Kinase Chicken polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID3206-86EA 475 EUR InStock
USBID3206-86
Anti-Dephospho-CoA Kinase Chicken polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Dephospho-CoA Kinase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité