Anti-DSG1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID3221-82EEA 551 EUR InStock
USBID3221-82E
Anti-DSG1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1: 32000
Type: Primary
Antigen: DSG1 (desmoglein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité