Anti-DFFA Mouse monoclonal antibody [clone: 11C13]
Fournisseur: United States Biological
USBID3224-02BEA 722 EUR InStock
USBID3224-02B
Anti-DFFA Mouse monoclonal antibody [clone: 11C13]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DFFA (DNA fragmentation factor, 45kDa, alpha polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: 11C13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité