Anti-DHEA Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2718]
Fournisseur: United States Biological
USBID3224-98CEA 597 EUR InStock
USBID3224-98C
Anti-DHEA Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2718]
Anticorps
  • Recommended dilution: ELISA: 1:1000-1:10000
Type: Primary
Antigen: DHEA
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2718
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité