Anti-DHEA-S Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID3227-02EA 1010 EUR InStock
USBID3227-02
Anti-DHEA-S Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1. 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DHEA-S
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité