Anti-DAGLA Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID3441-70EA 633 EUR InStock
USBID3441-70
Anti-DAGLA Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0. 3-1 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DAGLA (diacylglycerol lipase, alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité