Anti-DMBT1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11n61]
Fournisseur: United States Biological
USBID3449-59CEA 722 EUR InStock
USBID3449-59C
Anti-DMBT1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11n61]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: DMBT1 (deleted in malignant brain tumors 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 11n61
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité