Anti-DBI Mouse monoclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID3475-02BEA 633 EUR InStock
USBID3475-02B
Anti-DBI Mouse monoclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: DBI (diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator, acyl-CoA binding protein))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité