Anti-DLX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Fournisseur: United States Biological
USBID3800-04FEA 703 EUR InStock
USBID3800-04F
Anti-DLX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DLX2 (distal-less homeobox 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité