Anti-DNA Polymerase, beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID3935-12DEA 601 EUR InStock
USBID3935-12D
Anti-DNA Polymerase, beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: DNA Polymerase, beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité