Anti-Digoxin Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID8030-11CEA 412 EUR InStock
USBID8030-11C
Anti-Digoxin Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Radio Immunoassay: 1:6000
Type: Primary
Antigen: Digoxin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité