Anti-DPP10 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID8065-33EA 722 EUR InStock
USBID8065-33
Anti-DPP10 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPP10 (dipeptidyl-peptidase 10 (non-functional))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité