Anti-Diphtheria Toxin Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBID8065-47BEA 460 EUR InStock
USBID8065-47B
Anti-Diphtheria Toxin Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Diphtheria Toxin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité