Anti-DMC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H252]
Fournisseur: United States Biological
USBID8074-90BEA 761 EUR InStock
USBID8074-90B
Anti-DMC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H252]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 25 ?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Western Blot: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: DMC
Clonality: monoclonal
Clone: 7H252
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité