Anti-DMC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J1306]
Fournisseur: United States Biological
USBID8075-01EA 742 EUR InStock
USBID8075-01
Anti-DMC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J1306]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DMC1 (DNA meiotic recombinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 8J1306
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité