Anti-DMP1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 11D61]
Fournisseur: United States Biological
USBID8075-51BEA 898 EUR InStock
USBID8075-51B
Anti-DMP1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 11D61]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: DMP1 (dentin matrix acidic phosphoprotein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 11D61
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité