Anti-DMP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11D62]
Fournisseur: United States Biological
USBID8075-51CEA 958 EUR InStock
USBID8075-51C
Anti-DMP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11D62]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-8?g/ml
Type: Primary
Antigen: DMP1 (dentin matrix acidic phosphoprotein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 11D62
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité