Anti-DOCK2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID8080-05MEA 757 EUR InStock
USBID8080-05M
Anti-DOCK2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1g/ml
Type: Primary
Antigen: DOCK2 (dedicator of cytokinesis 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Goat, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité