Anti-DRD4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID9000-21FEA 420 EUR InStock
USBID9000-21F
Anti-DRD4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000
Type: Primary
Antigen: DRD4 (dopamine receptor D4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité