Anti-DSCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBID9635-58-BIOTEA 852 EUR InStock
USBID9635-58-BIOT
Anti-DSCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DSCR3 (Down syndrome critical region gene 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité