Anti-DTNBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBID9642-52A-BIOTEA 852 EUR InStock
USBID9642-52A-BIOT
Anti-DTNBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DTNBP1 (dystrobrevin binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité