Anti-CYBRD1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID9831-01BEA 551 EUR InStock
USBID9831-01B
Anti-CYBRD1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000; Immunochemistry: 2-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CYBRD1 (cytochrome b reductase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité