Anti-Dynamin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E67]
Fournisseur: United States Biological
USBID9900-01-100EA 623 EUR InStock
USBID9900-01-25 USBID9900-01-100
Anti-Dynamin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E67]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Dynamin
Clonality: monoclonal
Clone: 4E+67
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité