Anti-ELMO2 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIE2248-21DEA 633 EUR InStock
USBIE2248-21D
Anti-ELMO2 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml; Immunochemistry: 3. 75 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ELMO2 (engulfment and cell motility 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité