Anti-EML2 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIE2258-10DEA 633 EUR InStock
USBIE2258-10D
Anti-EML2 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000; Immunochemistry: 3. 75 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EML2 (echinoderm microtubule associated protein like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité