Anti-EN1 Mouse monoclonal antibody [clone: 1F5]
Fournisseur: United States Biological
USBIE2270-02AEA 703 EUR InStock
USBIE2270-02A
Anti-EN1 Mouse monoclonal antibody [clone: 1F5]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EN1 (engrailed homeobox 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité