Anti-Endophilin, pan, SH3 Domain Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIE2291-48EA 615 EUR InStock
USBIE2291-48
Anti-Endophilin, pan, SH3 Domain Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Endophilin, pan, SH3 Domain
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité