Anti-Endoplasmic Reticulum Protein 57 Mouse monoclonal antibody [clone: 4E69]
Fournisseur: United States Biological
USBIE2291-75-200EA 864 EUR InStock
USBIE2291-75-200 USBIE2291-75-50
Anti-Endoplasmic Reticulum Protein 57 Mouse monoclonal antibody [clone: 4E69]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml; Immunoprecipitation: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Endoplasmic Reticulum Protein 57
Clonality: monoclonal
Clone: 4E+69
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Hamster, Human, Monkey, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité