Anti-Endothelial Cell Antigen, Rat Mouse monoclonal antibody [clone: HIS-52 (RECA-1)]
Fournisseur: United States Biological
USBIE2291-90BEA 615 EUR InStock
USBIE2291-90B
Anti-Endothelial Cell Antigen, Rat Mouse monoclonal antibody [clone: HIS-52 (RECA-1)]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:40
Type: Primary
Antigen: Endothelial Cell Antigen, Rat
Clonality: monoclonal
Clone: HIS-52 (RECA-1)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité