Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Epstein Barr Virus, Latent Membrane Protein 2A Rat Monoclonal Antibody [clone: 10C125]

Fournisseur: United States Biological
USBIE3440-12EA 540 EUR InStock
USBIE3440-12
Anti-Epstein Barr Virus, Latent Membrane Protein 2A Rat Monoclonal Antibody [clone: 10C125]
Anticorps
  • Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:1000

Type: Primary
Antigen: Epstein Barr Virus, Latent Membrane Protein 2A
Clonality: monoclonal
Clone: 10C125
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité