Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E592]
Fournisseur: United States Biological
USBIE3455-15EA 508 EUR InStock
USBIE3455-15
Anti-EPO Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E592]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPO (erythropoietin)
Clonality: monoclonal
Clone: 5E592
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité