Anti-ETR 3 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIE8825-01AEA 641 EUR InStock
USBIE8825-01A
Anti-ETR 3 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ETR 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité