Anti-EXT2 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIE9008-72EA 420 EUR InStock
USBIE9008-72
Anti-EXT2 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000
Type: Primary
Antigen: EXT2 (exostosin glycosyltransferase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité