Anti-Factor X, Immuno-Adsorbed Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIF0018-11JEA 293 EUR InStock
USBIF0018-11J
Anti-Factor X, Immuno-Adsorbed Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 10 ?g/ml; Western Blot: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Factor X, Immuno-Adsorbed
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité