Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.V.2A]
Fournisseur: United States Biological
USBIF0019-60BEA 473 EUR InStock
USBIF0019-60B
Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.V.2A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FAS (Fas cell surface death receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 1.V.2A
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité