Anti-FK506 Binding Protien 51 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIF4150-39EA 602 EUR InStock
USBIF4150-39
Anti-FK506 Binding Protien 51 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: FK506 Binding Protien 51
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Hamster, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité