Anti-Fibroblast Growth Factor 2, Basic, Neutralizing Mouse monoclonal antibody [clone: 0.T.50]
Fournisseur: United States Biological
USBIF4210-22XEA 999 EUR InStock
USBIF4210-22X
Anti-Fibroblast Growth Factor 2, Basic, Neutralizing Mouse monoclonal antibody [clone: 0.T.50]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fibroblast Growth Factor 2, Basic, Neutralizing
Clonality: monoclonal
Clone: 0.T.50
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité