Anti-Fluorescein Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: United States Biological
USBIF5200-15AEA 922 EUR InStock
USBIF5200-15A
Anti-Fluorescein Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000 to 1:5000
Type: Tag
Antigen: Fluorescein (fluorescein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité