Anti-Folate Binding Protein Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIF5750-10AEA 817 EUR InStock
USBIF5750-10A
Anti-Folate Binding Protein Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:25000
Type: Primary
Antigen: Folate Binding Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité